Documenti fondamentali
BMSBSWBCT
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Sinonimo/i:
dry bath block, block heater block, drilled block
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
Materiali
aluminum
Caratteristiche
to hold blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWBCT
Descrizione generale
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)