Z742523
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 5 x 50 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 5 x 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSW50
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)