Documenti fondamentali
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Descrizione
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 5231
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1427 (bucket)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)