Documenti fondamentali
Z601152
Hettich® centrifuge adapters
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Descrizione
for EBA 21 and MIKRO 220/220R
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1635
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1016, 1137 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)