Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1016
Parametri
4,025 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Descrizione generale
- compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG