Z351644
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
pack of 1000 ea (individually wrapped)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Descrizione
PCR inhibitor free
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ATP free
DNA free (Bacterial (E. Coli))
DNA free (Human)
DNase free
RNase free
barrier: no
pyrogen free
Confezionamento
pack of 1000 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022492225
Lunghezza
71 mm
Volume massimo
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Applicazioni
Note legali