Documenti fondamentali
EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
individually wrapped
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030010060
Lunghezza
(71 mm)
Volume massimo
1 mL
Volume
(50-1000 μL)
Colore
medium blue Tray
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)