Documenti fondamentali
Z640174
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 2-200 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
Campo di misura del volume
2-200 μL
Lunghezza
53 mm
Volume massimo
200 μL
Volume
2—200 μL
Descrizione generale
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)