CLS357575
Corning® Falcon® Transfer Pipet
capacity 3 mL, sterile
Sinonimo/i:
Corning pipet accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
PE
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357575
Capacità
3 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS357575 | 4065269103752 |