Documenti fondamentali
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352202
Grado
Sigma Grade
Livello qualitativo
Saggio
~99%
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
392.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
200.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)