PHR3537
Methyl Myristate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl myristate, Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1431501
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
323 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)