PHR3535
Methyl Caprate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1424233
Famiglia di API
methyl caprate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−14-−11 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)