SRP8026
Annexin V human
recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Annexin A5, Calphobindin I, EC 2.7.1.23, Endonexin II, Placental anticoagulantprotein I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
GST tagged
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~52 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ANXA5(308)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3