537060
Propidium Iodide Solution
A convenient form of propidium iodide useful for flow cytometry studies.
Sinonimo/i:
Propidium Iodide Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
input
sample type intact cells
Fluorescenza
λex 536 nm
λem 617 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Membrane impermeable DNA intercalator
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Cropmton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278