SRP6320
FGF-12 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FGF12B, FHF1, Fibroblast growth factor 12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
22.6 kDa (201 aa, 1-181 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGF12(2257)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research