SRP3197
FGF-acidic from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.5 ng/mL
PM
15.9 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
0.0344 EU/μg endotoxin, tested
Colore
off-white to yellow
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... FGF1(14164)
Descrizione generale
Recombinant murine FGF-acidic is a 15.9kDa protein consisting of 141 amino acid residues.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)