Key Documents
01-106
Sigma-Aldrich
FGF-2/ FGF basico, proteina ricombinante umana
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Sinonimo/i:
Basic Fibroblast Growth Factor, Human FGF-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Origine del prodotto: DNA ricombinante espresso in lievito (S. cerevisiae).
Applicazioni
L′FGF-2 / FGF basico, ricombinante umano è disponibile nel formato da 25 µg.
Qualità
Testato regolarmente mediante saggio di attività biologica. Le colture di cellule endoteliali di cuore fetale di bovino (FBHE) cresciute per cinque giorni in terreno RD contenente FBS, eparina e FGF-2 hanno un numero di cellule maggiore rispetto alle medesime colture cresciute nelle stesse condizioni ma in assenza di FGF-2.
Stato fisico
Cromatografia su eparina-sefarosio
Liquido in PBS, pH 7.4, contenente 0,5% BSA e 0,1% CHAPS.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
G Keller et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 473-486 (1993-01-01)
We report that embryonic stem cells efficiently undergo differentiation in vitro to mesoderm and hematopoietic cells and that this in vitro system recapitulates days 6.5 to 7.5 of mouse hematopoietic development. Embryonic stem cells differentiated as embryoid bodies (EBs) develop
In vitro assays for neural stem cell differentiation.
Marcel M Daadi
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 198, 149-155 (2002-04-16)
L J Chew et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(1), 227-240 (1997-01-01)
We analyzed the effects of two growth factors that regulate oligodendrocyte progenitor (O-2A) development on the expression of glutamate receptor (GluR) subunits in cortical O-2A cells. In the absence of growth factors, GluR1 was the AMPA subunit mRNA expressed at
E Meuillet et al.
Glia, 17(3), 206-216 (1996-07-01)
Polypeptide growth factors and membrane-bound gangliosides are involved in cell signaling, including that observed in cells of neural origin. To analyze possible interactions between these two systems, we investigated the modulation of short- and long-term responses to basic fibroblast and
J A Abraham et al.
The EMBO journal, 5(10), 2523-2528 (1986-10-01)
Clones encoding the angiogenic endothelial cell mitogen, basic fibroblast growth factor (FGF), have been isolated from human cDNA libraries made from kidney, fetal heart, fetal liver, term placenta, and a breast carcinoma. Basic FGF cDNA clones are present in these