I2778
IL-1α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-1α, hIL-1α., Interleukin-1α human, Lymphocyte activating factor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Interleukin-1α human, IL-1α, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
lyophilized powder
Qualità
endotoxin tested
PM
~17 kDa
Confezionamento
pkg of 2 and 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1A(3552)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on human colorectal adenocarcinoma cells
- to stimulate primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cells
- to pre-stimulate human THP-1 monocytes
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.