SRP5230
STK32B active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
HSA250839, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
11.9-16.1 nmol/min·mg
PM
~72 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... STK32B(55351)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)