Key Documents
SMB00263
Sigma-Aldrich
Hispidulin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1c(O)c2C(=O)C=C(Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-19-13(33-22-18(28)16(26)17(27)20(34-22)21(29)30)7-12-14(15(19)25)10(24)6-11(32-12)8-2-4-9(23)5-3-8/h2-7,16-18,20,22-23,25-28H,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
GVEZRDBRYNJUDQ-QSUZLTIMSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3