SRP4639
BMP-13 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CDMP-2, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-2, GDF-6, bone morphogenetic protein 13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
PM
~27 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GDF6(392255)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)