311204
Nᴳ,NG′-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid, nitric oxide synthesis inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, SDMA, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to light yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NOS in vitro
Attenzione
Altre note
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide 1, 65.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
WGK 3