SMB00938
Dimethyl-L-arginine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dimethyl-L-arginine, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid, Asymmetric dimethylarginine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC\N=C(\N(C)C)/N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
YDGMGEXADBMOMJ-LURJTMIESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)