N7885
Neuraminidase from Vibrio cholerae
Type III, buffered aqueous solution, 0.2 μm filtered, 1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Sinonimo/i:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Tipo
Type III
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
PM
83 kDa
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
Protease and NAN-aldolase, present
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1