N3001
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI, lyophilized powder, 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA), 2-10 units/mg protein (mucin)
Sinonimo/i:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Clostridium perfringens str. 13
Livello qualitativo
Tipo
Type VI
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
2-10 units/mg protein (mucin)
6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
Composizione
Protein, ≥50% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?