SRP4324
Apo-SAA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Amyloid fibril protein AA, Amyloid protein A, SAA, SAA1, SAA2, Serum amyloid A protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~11.5 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
protein expression: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SAA1(6288)
Descrizione generale
Serum amyloid A (SAA) proteins are a group of apolipoproteins produced in response to cytokines released by activated monocytes/macrophages. SAA is a highly conserved acute-phase protein primarily synthesized by the liver.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)