Key Documents
EZGLP1T
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures total GLP-1 levels in 20 µl - 50 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
Glucagon-like peptide-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
GLP-1 multi specie per ELISA totale, EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... GCG(2641)
Descrizione generale
Il peptide glucagone-simile 1 (GLP-1) è un ormone intestinale costituito da 30 amminoacidi che viene secreto dalle cellule L intestinali. La sequenza del GLP-1 è altamente conservata tra i mammiferi e viene rilasciata nella forma attiva (7-36) in risposta all′ingestione di cibo. Si degrada rapidamente nella forma inattiva (9-36) dopo la scissione ad opera della DPPIV. Il GLP-1 riduce i livelli di glucosio tramite la regolazione della secrezione pancreatica, rallentando lo svuotamento gastrico e attenuando il desiderio di assumere cibo. È quindi un importante biomarcatore per lo studio del diabete e dell′obesità. Questo kit misura sia la forma attiva (7-36) sia la forma inattiva (9-36) del GLP-1.
Specificità
La coppia di anticorpi utilizzata in questa analisi è specifica per il GLP-1 (7-36) e (9-36) e non presenta reattività crociata con GLP-2, GIP, glucagone o oxintomodulina.
Reattività crociata
Il GLP-1 viene conservato in quasi tutti i mammiferi.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
Questa analisi ha una durata di 3 ore e mezza a temperatura ambiente e richiede 50 µL di campioni di siero, plasma o coltura per ogni pozzetto.
Utilizzato per rilevare/quantificare: Peptide glucagone-simile 1
Esclusione di responsabilità
Per soli scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but