EZGLPHS
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures active GLP-1 levels in 50 μL plasma
Sinonimo/i:
GLP-1 Active ELISA Kit, GLP-1 ELISA kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
High Sensitivity GLP-1 Active ELISA Kit, Chemiluminescent,
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (4hr assay)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 pM
standard curve range: 0.14 -100 pM
accuracy: 96%
Metodo di rivelazione
chemiluminescent (425nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
GLP-1 (7-37) 72%
GLP-1 (1-36) <3%
GLP-1 (1-37) <2%
Used to detect/quantify: GLP-1 (Active)
Applicazioni
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1