SRP0105
HDAC-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HD4, HDACA, Histone deacetylase 4, Histone deacetylase A, KIAA0288
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
75.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC4(9759)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.