Documenti fondamentali
51800C
Sigma-Aldrich
Terreno Claycomb
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HL-1 Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Descrizione
For research or for further manufacturing use.
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il terreno Claycomb, dal nome del Dr. William Claycomb, creatore della linea cellulare HL-1, è specificamente ideato per la crescita dei cardiomiociti murini. La linea HL-1 è stata la prima linea cellulare creata ad essere in grado di mantenere in vitroil fenotipo cardiomiocitario differenziato e l'attività contrattile. La linea cellulare HL-1 viene utilizzata per lo studio dell'ipertrofia delle cellule cardiache che segue l'infarto del miocardio, per la sperimentazione di nuovi farmaci e trattamenti terapeutici cardiaci, per la produzione di elevate quantità di proteine cardiache e per lo studio di geni specifici nei cardiomiociti maturi. Il terreno Claycomb, integrato con norepinefrina 100 μM, siero bovino fetale al 10% (FBS) e L-glutammina 4 mM, consente la coltivazione e il mantenimento del comportamento da cardiomiociti maturi delle cellule della linea HL-1. Come visibile al microscopio ottico, le cellule HL-1, sia singole che in gruppo, mantengono la capacità di contrarsi e le contrazioni diventano più frequenti quando i cardiomiociti raggiungono la confluenza.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Malou van den Boogaard et al.
Cell reports, 28(10), 2704-2714 (2019-09-05)
The human ether-a-go-go-related gene KCNH2 encodes the voltage-gated potassium channel underlying IKr, a current critical for the repolarization phase of the cardiac action potential. Mutations in KCNH2 that cause a reduction of the repolarizing current can result in cardiac arrhythmias
L A Sikkink et al.
Cell death & disease, 1, e98-e98 (2010-01-01)
Light-chain amyloidosis (AL) is a devastating protein-misfolding disease characterized by abnormal proliferation of plasma cells in the bone marrow that secrete monoclonal immunoglobulin light chains that misfold and form amyloid fibrils, thus causing organ failure and death. Numerous reports on
Amanah Abraham et al.
The Journal of biological chemistry, 293(52), 19974-19981 (2018-11-23)
Human babesiosis is an emerging tick-borne disease caused by apicomplexan parasites of the genus Babesia Clinical cases caused by Babesia duncani have been associated with high parasite burden, severe pathology, and death. In both mice and hamsters, the parasite causes
Hongwei Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 471(1), 240-246 (2016-01-26)
Mounting studies have illustrated an important role of HOTAIR in cancer progress, but few studies have reported its function in cardiac disease, including cardiac-associated sepsis. This study aimed to investigate the function of HOTAIR in sepsis, involving its association with
Ivana Poparic et al.
PloS one, 6(10), e26524-e26524 (2011-11-05)
Four-and-a-half LIM domain protein 1 isoform A (FHL1A) is predominantly expressed in skeletal and cardiac muscle. Mutations in the FHL1 gene are causative for several types of hereditary myopathies including X-linked myopathy with postural muscle atrophy (XMPMA). We here studied