Documenti fondamentali
SML3825
Sigma-Aldrich
MM0299
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-2-[4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]-4,6-ethenocycloprop[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
MM0299 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol. MM0299 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3