61188
Losartan Potassium
Sinonimo/i:
2-Butyl-4-chloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)(1,1′-biphenyl)-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Stringa SMILE
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AGTR1(185)
Descrizione generale
Applicazioni
- Pharmaceutical formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography and UV-spectrophotometric techniques.
- Rat plasma using liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) technique.
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?