Key Documents
SML3709
Sigma-Aldrich
Tosufloxacin tosylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(3-Amino-1-pyrrolidinyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, A 64730, A-61827, T 3262
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15F3N4O3·C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Tosufloxacin tosylate is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic. Tosufloxacin potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Tosufloxacin is indicated for the treatment of various infections such as skin, respiratory, urinary, gynecologic, ophthalmologic, otolaryngologic, dental infections.
Avvertenza
Hygroscopic
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3