Key Documents
SML3806
Sigma-Aldrich
Cefditoren sodium
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1Z)-2-(4-methyl-5-thiazolyl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Cefditoren Acid Sodium Salt, ME 1206 sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N6NaO5S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Cefditoren sodium is orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic. Cefditoren sodium is active against both gram-negative and gram-positive bacteria. It is commonly used for treatment of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, pharyngitis/tonsillitis, and uncomplicated skin and skin-structure infections.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3