Documenti fondamentali
SML2445
Sigma-Aldrich
PKS21004
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H38N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.67
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
Azioni biochim/fisiol
PKS21004 is highly selective, potent and reversible inhibitor of the Plasmodium falciparum proteasome (Pf20S) β5 subunit. It is not active against mammalian c-20S and i-20S proteasome subunits. PKS21004 is effective against erythrocytic, sexual, and liver-stage parasites. Also it is active against parasites resistant to current antimalarials, and strains from patients in Africa.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)