SML3504
AM-2201
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(5-Fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl) indole, AM 2201, JWH 2201, [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenylmethanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CCCCCF
InChI
1S/C24H22FNO/c25-15-6-1-7-16-26-17-22(20-12-4-5-14-23(20)26)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17H,1,6-7,15-16H2
ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)