SML3627
JWH-133
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6AR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-(2-methylpentan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromene, (6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran, 3-(1’,1’-dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC(C)=CC2)[C@@]2(C(C)(OC3=C1C=CC(C(C)(CCC)C)=C3)C)[H]
InChI
1S/C22H32O/c1-7-12-21(3,4)16-9-10-17-18-13-15(2)8-11-19(18)22(5,6)23-20(17)14-16/h8-10,14,18-19H,7,11-13H2,1-6H3/t18-,19+/m0/s1
YSBFLLZNALVODA-RBUKOAKNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)