C1112
CP-55940
>98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.