SML3419
Koumine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,4S,4aR,6R,11bS,11cS)-11c-Ethenyl-1,2,3,4,4a,5,6,11c-octahydro-2-methyl-6,4, CID 91895267
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 295 to 245°
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
VTLYEMHGPMGUOT-MKWZCHDOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)