5.06271
Ketanserin Tartrate
Sinonimo/i:
Ketanserin Tartrate, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Ketanserin, R 41 468
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1.49 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
5-HT2A
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Aloyo, V. J. and Harvey, J. A. 2000. Eur. J. Pharmacol.406, 163.
Leysen, J. E. et al. 1981. Life Sci.28, 1015.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3