SML3216
Melarsoprol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)