533963
Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
average Mn ~2,000
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~2,000
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
λmax
240 nm
Stringa SMILE
Clc3nc(nc(n3)Cl)Cl.N1C(CC(CC1(C)C)NCCCCCCNC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C)(C)C.NC(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H50N4.C8H19N.C3Cl3N3/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;1-7(2,3)6-8(4,5)9;4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;6,9H2,1-5H3;
ORECYURYFJYPKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)