419656
N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide
97%
Sinonimo/i:
2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, Benzonidazol, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide
Saggio
97%
Punto di fusione
189-192 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
amide
nitro
phenyl
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
CULUWZNBISUWAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?