SML2843
NS3623
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3-Trifluoromethylphenyl)-3-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-4-bromophenyl]urea, N-[4-Bromo-2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-N′-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, NS 3623
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrF3N6O/c16-9-4-5-12(11(7-9)13-22-24-25-23-13)21-14(26)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H2,20,21,26)(H,22,23,24,25)
JXPULDIATMTIIN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3