217699
RO-3306
≥95% (HPLC), solid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, RO-3306 is a cell-permeable, potent and ATP-competitive inhibitor of Cdk1 (Ki = 35 nM and 110 nM for Cdk1/B1 and Cdk1/A, respectively).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cdk1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3