SML0569
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
Sinonimo/i:
(5Z)-5-Quinolin-6-ylmethylene-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-thiazol-4-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-[(2-thienylmethyl)amino]-4(5H)-thiazolone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RO-3306, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Applicazioni
- To study the significance of CA4-mediated cytotoxicity in mitotic arrest
- In cell cycle synchronization to conduct a study on proteomics
- As a CDK1 inhibitor, to prevent early mitotic entry
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
CDKs