SML2349
BAY-604
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-Ethyl-1-methyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1C)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI
SYYSMZCCSNLTHZ-NSHDSACASA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)