SML2025
AH-7614
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-N-9H-xanthen-9-yl-benzenesulfonamide, AH 7614, Compound 39, NSC 31171, p-Toluenesulfonamide, N-xanthen-9-yl-
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(NC1C2=C(C=CC=C2)OC3=C1C=CC=C3)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C20H17NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)25(22,23)21-20-16-6-2-4-8-18(16)24-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13,20-21H,1H3
OZCQEUZTOAAWDK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)