SML1914
TUG-891
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-((4-Fluoro-4-methyl-[1,1-biphenyl]-2-yl)methoxy)phenyl)-propanoic acid, 4-[(4-Fluoro-4′-methyl[1,1′-biphenyl]-2-yl)methoxy]-benzenepropanoic acid, TUG 891, TUG891
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C23H21FO3/c1-16-2-7-18(8-3-16)22-12-9-20(24)14-19(22)15-27-21-10-4-17(5-11-21)6-13-23(25)26/h2-5,7-12,14H,6,13,15H2,1H3,(H,25,26)
LPGBXHWIQNZEJB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3