Z4277
Zileuton
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
Ideatore
Abbott
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX5(240)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)